Beschreibung
The DURAN™ glass threaded tubes with standardised GL thread according to DIN 12216 are used for attachment to glass apparatus. The nominal size refers to the outside diameter measured on the thread. Available in 5 sizes. The available accessories allow a wide range of applications.
- With standardised GL thread according to DIN 12216
- The nominal size refers to the outside diameter measured on the thread (available in 5 sizes).
- Safe and easy sealing and loosening of glass-glass components
- Grease-free working possible
- Glass articles for further processing
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 100/Pk. |
| Item Description | For attachment to glass apparatuses; Installation in glass apparatus and devices |
| Joint Size | 12 mm |
| Standard Taper Joint No | GL 14 |
| Thickness (Metric) Wall | 1.5 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.