Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Replacement Cap Liner, PTFE-Coated, Peroxide Cured Silicone
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
- Replacement cap liners suitable for DURAN PBT screw caps
- PTFE coating provides excellent chemical resistance
- Cap liner forms a tight, secure seal with the bottle
- Peroxide catalysed silicone construction
- Heat resistant to 130°C (steam) and 200°C (dry heat)
- Available in multiple GL thread sizes to suit a range of DURAN bottle formats
Specifications
Specifications
| Color | Gray |
| For Use With (Application) | Replacement cap liner for red PBT caps |
| Material | Silicone, PTFE, VMQ |
| Quantity | 10/Pk. |
| Sterility | Non-sterile |
| Thread Size (Metric) | GL 25 |
| Diameter (Metric) | 23.5 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Disposable | Reusable |
| Product Type | Teflon Liner |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?