Description
DURAN™ cores in the long-grinding variant are frequently used in the high-vacuum range.
- Ground (finer grinding quality, less roughness depth)
- The larger ground surface is suitable for use in high-vacuum applications.
- Tight closure due to standard ground joint
- Glass articles for further processing
Specifications
Specifications
| Quantity | 50/Pk. |
| Item Description | Use in the high vacuum range; Installation in glass apparatus and devices |
| Joint Size | 17 mm |
| Thickness (Metric) Wall | 1.8 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?