Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hexagonal Stopper, pointed, diamond-ground
Codice prodotto. 10365191 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Dimensione della confezione:
Each
Pack of 10
Pack of 100
Codice prodotto. Size unitSize
10365191 NS 10/19 Each
11772185 NS 24/29 Pack of 100
15864548 NS 14/23 Pack of 100
15911521 NS 29/32 Pack of 100
15921521 NS 34/35 Pack of 10
15884548 NS 45/40 Pack of 10
10621872 NS 12/21 Pack of 100
15874548 NS 19/26 Pack of 100
15854548 NS 7/16 Pack of 100
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10365191
Marca: DWK Life Sciences 286114204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hollow glass stopper for sealing with draining tip.
DURAN™ hexagonal hollow plugs are used for sealing laboratory equipment such as volumetric flasks, mixing cylinders, ground joint flasks, etc. DURAN™ hexagonal hollow plugs are available in 2 standard versions - pointed - flat - Sizes analogous to DURAN™ conical ground joints. Cut quality: DG = Diamond Ground
  • Pointed
  • Diamond-ground
  • With a dripping syringe, for example, a condensate can be collected and the reaction medium recirculated.
  • hollow glass stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
For Use With (Application) Closure of vessels with standard ground joints
Quantity 100/Pk.
Size NS 10/19
Autoclavable Autoclavable
Material Borosilicate Glass
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.