Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Screwthread Tubes with NS Cone
Produktkode 10729121
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Packaging Quantity:
1 Pack
Förpackningsstorlek:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Packaging Quantity Förpackningsstorlek
10729121 1 Pack Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10729121 missing translation for 'mfr' Lenz Laborglasinstrumente™ missing translation for 'supplierNo' 01311814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00 NOK
    105.29 NOK / Pack of 1
    Save 61.71 NOK
    36% Off
Estimated Shipment: 21-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Provides for quick and easy leak-tight connections to apparatus in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Screwthread Tubes with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN 12257
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Tekniske data
Certifications/Compliance DIN 12257
Material Borosilicate Glass (3.3)
Packaging Quantity 1 Pack
Product Type Screwthread Tubes
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.