Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyer Flask, narrow neck
Product Code. 13479118 Shop All DWK Life Sciences Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Unit Size:
Each
Pack of 10
Pack of 2
Product Code. 13479118
Brand: DWK Life Sciences 219902702
Only null left
Add to basket
Add to basket
Due to conical shape, the flasks is used for mixing liquids.
Thanks to their exceptional properties, such as excellent chemical resistance, nearly inert behaviour and high usage temperature, the original DURAN™ Erlenmeyer flasks are ideal for use in laboratories. Moreover, the uniform wall thickness, minimal thermal expansion and the resultant high thermal shock resistance are outstanding characteristics. Therefore, DURAN™ Erlenmeyer flasks are particularly suited to use with very high temperatures and fast temperature changes.
  • Easy mixing due to conical form
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (Metric) Base 74 mm
Capacity (Metric) 150 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
For Use With (Application) Media preparation and cultivation; Storing and transport; Mixing several components; Heating; Diluting solutions; Measuring liquid amounts; Size 25 mL without Retrace Code und Sizes 150, 200 and 300 mL non-DIN ISO size
No. per Pack 10/Pk.
Product Type Non-DIN/ISO size
Autoclavable Autoclavable
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato