Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Three-Neck Round Bottom Flasks, Side Necks Parallel
Description
- Acc. to DIN 12392
- Two parallel side necks at 90° angle
- With conical ground joints, featuring high taper accuracy and excellent tightness
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 4 L |
| Material | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Socket Joint | 29/32 NS Side Neck, 45/40 NS Center Neck |
| Bottom Shape | Round |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?