Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Beaker, high form, with spout
Product Code. 11331435 Shop All DWK Life Sciences Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 2
Product Code. 11331435
Brand: DWK Life Sciences 211162409
Only null left
Add to basket
Add to basket
Due to its shape, the beaker is a universal product for a wide range of laboratory applications.
Beakers are cylindrical vessels with a straight side wall. Thanks to this shape, beakers are universally usable laboratory vessels and usually serve as cooking glasses, collecting vessels and for preparing, mixing and heating solutions. Easy filling is possible via the large vessel opening. Beakers are available in various shapes and sizes: high and low, with or without spout, with or without scale.
  • Spout for clean pouring
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (Metric) Outer 48 mm
Capacity (Metric) 100 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
For Use With (Application) Heating; Diluting solutions; Mixing several components; Measuring liquid amounts
No. per Pack 10/Pk.
Autoclavable Autoclavable
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato