Learn More
Descrizione
Transition adapters or reducers are glass components with two standard ground joints of different sizes. With the help of these adapters, glass components with different standard ground joints can be connected to each other.
- Tight closure due to standard ground joint
Specifica
Specifica
| Quantity | 1 Ea. |
| Item Description | Connection of two glass components |
| Type | Expansion Joint, Non-DIN Size |
| Joint Size | Socket NS 24/29, Cone NS 29/32 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?