Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Specific Gravity Precision Hydrometers
Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Specific Gravity Range:
1.060 to 1.130
1.300 to 1.370
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
- 325mm (12.8 in.) long
- Lead free ballast and glass
- Individually serialized
- Temperature standardization: 60°F (15°C)
- Hand inspected by our U.S. quality team
- Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST
Recommended Storage
Pooja AV
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 10/Pk. |
| Type | Specific Gravity Precision Hydrometer |
| Accuracy | ±0.001 |
| Increments | 0.0005 |
| Length (Metric) | 325 mm |
| Ballast Type | Lead Free |
| Specific Gravity Range | 1.060 to 1.130 |
| Temperature of Standardization | 15°C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido