Learn More
Euro Protection™ Dunlop™ Hygrade Boots
Beschreibung
- Suitable for food industry.
- PVC upper.
- Nylon lining.
- PVC / Nitrile outsole.
Spezifikation
Spezifikation
| Color | White, Green |
| For Use With (Application) | Food industry |
| Liner Material | Nylon |
| Material | PVC, Nitrile, Nylon |
| Size | 46 |
| Sole Material | PVC, Nitrile |
| Weight (Metric) | 1.075 kg per boot in size 44 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?