Learn More
Vilber Lourmat™ Dual Wave Length UV Lamps
Descrizione
- UV lamp 6 W
- Rapid visualization of CCM plates requiring UV revelation
- Lamp 2 x 6 W
- UV light
- The dimensions of the lamps are fixed according to the power
- 6W Lamp: L = 27.6cm x D = 6cm x H = 8.5cm
- Double wavelength UV lamp with filter
Specifica
Specifica
| Light Source | UV-A, UV-C |
| Voltage | 230 V |
| Wattage | 6 W |
| Wavelength | 365/254 nm |
| Dimensions (L x W x H) | 276 x 60 x 85 mm |
| For Use With (Equipment) | UV Lamp |
| Length (Metric) | 276 mm |
| Product Type | UV Lamp |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?