Learn More
VEE GEE Dual Scale Hydrometer
Product Code. 17856513
Click to view available options
Baume Range:
0° to 26° (Heavy)
0° to 41° (Heavy)
0° to 45° (Heavy)
0° to 72° (Heavy)
10° to 100° (Light)
24° to 43 (Heavy)
25° to 42° (Heavy)
42° to 55° (Heavy)
55° to 65° (Heavy)
64° to 72° (Heavy)
70° to 10° (Light)
Specific Gravity Range:
0.600 to 1.000
0.70 to 1.00
1.000 to 1.220
1.000 to 1.225
1.000 to 1.400
1.000 to 1.450
1.000 to 2.000
1.200 to 1.420
1.200 to 1.425
1.400 to 1.620
1.600 to 1.820
1.800 to 2.020
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17856513
Marque: VEE GEE 6603DS2S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The Dual Scale Hydrometer measures both heavy and light liquids with separate scales for each. It is calibrated for use at 60°F.
  • The Dual Scale Specific Gravity/Baume Hydrometer includes two scales.
  • One scale is designed for liquids heavier than water.
  • The other scale is specifically for liquids lighter than water.
Spécification
Type Specific Gravity and Baume Hydrometer
Increments 0.005/1°
Length (Metric) 16.5 cm
Baume Range 24° to 43 (Heavy)
Specific Gravity Range 1.200 to 1.425
Temperature of Standardization 15.6°C (60°F)
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis