Learn More
VEE GEE Dual Scale Hydrometer
Description
- The Dual Scale Specific Gravity/Baume Hydrometer includes two scales.
- One scale is designed for liquids heavier than water.
- The other scale is specifically for liquids lighter than water.
Specifications
Specifications
| Type | Specific Gravity and Baume Hydrometer |
| Increments | 0.010/1° |
| Length (Metric) | 16.5 cm |
| Baume Range | 0° to 41° (Heavy) |
| Specific Gravity Range | 1.000 to 1.400 |
| Temperature of Standardization | 15.6°C (60°F) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?