Includes
Contains 4 oligonucleotides labeled respectively with 6FAM™,HEX™,NED™,and ROX™
The DS-30 Matrix Standard kit contains 4 oligonucleotides respectively labeled with 6-FAM™, HEX™, NED™, and ROX™, pre-pooled in a single tube. This Matrix Standard Set is used to generate the “multicomponent matrix” required when analyzing fluorescent dye-labeled DNA fragments on the Applied Biosystems™ Systems. The Data Collection Software for these instruments uses the multicomponent matrix to automatically analyze the four different colored fluorescent dye-labeled samples in a single capillary.
Order Info
Each
Specifications
Specifications
| Shipping Condition | Wet Ice |
| For Use With (Equipment) | SeqStudio 3500 and 3730xl |
| Quantity | 8 runs |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?