Learn More
Dräger™ Pac™ III Sensors
Description
- For use with Pac™ III single gas monitors
Specifications
Specifications
| Components Measured | Oxygen (XS) |
| Humidity Range | 10 to 95% |
| Measurement Range | 0 to 25% |
| Pressure Range | 700 to 1300mbar |
| Resolution | 0.1% |
| Temperature Range (English) | -40°F to +122°F |
| Temperature Range (Metric) | -40° to +50°C |
| Warranty | 3 Years |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?