Learn More
Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI Ladles
BIOPHARMA
Product Code. 17564696 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
Unit Size:
Pack of 25
Product Code. 17564696
Brand: Sampling Systems™ 9053H50S
Only null left
Add to basket
Add to basket
Our sterile Double Bagged - USP Class VI Ladles are great for taking fast liquid samples. The entire range have a slim line design so they can work through 2 in. bungs. They are commonly used for taking liquid samples from tubs, containers, bins etc.
  • As standard these ladles are made from high grade medical plastic that conforms to FDA, USP Class VI, USP 661 and are certified BSE/TSE free.
  • The ladles are supplied double bagged as part of our SteriWare Ultra range.
  • The box is also lined with a further bag for extra protection.
  • Made from food grade, FDA and EC compliant HDPE.
  • HDPE has good chemical resistance.
  • Ladles comply with SAL 10-6
  • USP CLASS VI - High quality medical grade polymer that has also been independently tested to USP 661.
  • The dippers are entirely made in cleanroom conditions with final packing carried out in a class 10,000 cleanroom.
  • Each ladle is 100% inspected before packing
  • Each lot is produced with a batch specific certificate of conformity and certificate of irradiation.
Spezifikation
Material HDPE
Capacity (Metric) 50 mL
Sterility Sterile
Packaging Type Double Bagged
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt