Learn More
KARTELL DOSIPET B
Product Code. 10011031
Click to view available options
Volume (Metric):
2.5 mL
5 mL
10 mL
100 mL
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10011031
Marke: KARTELL 8301000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dosipet B is a series of adjustable volume repetitive dosing devices. They are made of high quality materials ensuring considerable mechanical and chemical resistance.
  • For universal use; ideal for use with reagent of average aggressiveness.
  • It can be used with every water solution type (except those containing hydrofluoric acid), marked by a high degree of convenience and reliability. It is equipped with a 3.3 borosilicate glass cylinder and PTFE piston.
  • Precise and quick volume adjustment using the analogue slider
  • Precise graduated scale to ensure reproducibility of the dispensed volumes
  • No loss of reagent when eliminating air or filling
  • Dispensing without bubbles forming
  • The piston completely transfers the liquid with every movement
  • Total recovery of the liquid in the discharge tube by turning the delivery tip 180°
  • Autoclavable at +121°C for 20 minutes
Spezifikation
Accuracy ± 0.06 mL
Product Type Dosipet B
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance None
Color White
Channels 1
Material Borosilicate Glass, PTFE
Volume (Metric) 10 mL
Display Analog
Increments 0.20 mL
Volume (English) 0.34 oz.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt