Learn More
Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, R&D Systems™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Sheep samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigen | IgG (H+L) |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alkaline Phosphatase (AP) |
| Dilution | Western Blot 1:1000 - 1:4000, ELISA 1:2000 - 1:8000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000 |
| Host Species | Donkey |
| Immunogen | Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody [Alkaline Phosphatase] was produced by repeated immunization with Sheep IgG whole molecule in donkey. |
| Purification Method | Multi-step |
| Quantity | 1 mg |
| Regulatory Status | RUO |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?