Learn More
Donepezil Hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Donepezil Hydrochloride (E2020) is a reversible, selective AChE inhibitor with an IC50 of 6.7 nM for AChE activity. Donepezil shows high selectivity for AChE over BuChE. Donepezil exhibits neuroprotective effect on Aβ42 neurotoxicity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Donepezil Hydrochloride |
| CAS | 120011-70-3 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C24H30ClNO3 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | E2020 |
| Solubility Information | H2O : 33.33 mg/mL (80.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.2 mg/mL (14.91 mM; Need warming) |
| SMILES | O=C1C(CC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)CC4=C1C=C(OC)C(OC)=C4.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 415.95 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?