Learn More
Dodecyltrimethylammonium Chloride, 50% Soln, MP Biomedicals
Produktkod. 11411216 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
11411216 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11411216 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520448480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12730.00 NOK
    12125.05 NOK / 100g
    Save 604.95 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Cationic surfactant suitable for research and laboratory applications.
Specifikationer
CAS 112-00-5
Molecular Formula C15H34ClN
Quantity 100 g
Synonym dodecyltrimethylammonium chloride, alicop, cation bb, aliquat 4, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium chloride, laurtrimonium chloride, dehyquart lt, cation fb, nissan cation bb, lauryltrimethylammonium chloride
InChI Key DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
IUPAC Name dodecyl(trimethyl)azanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 263.894
PubChem CID 8152
Formula Weight 263.9
Percent Purity 50%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Dodecyltrimethylammonium Chloride, 50% Soln
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.