Learn More
Abnova™ DNA Marker High
Code produit 16022545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
16022545 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16022545 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur D0002.1mL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4110.00 NOK
    3938.81 NOK / 1mL
    Save 171.19 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
DNA Marker High is useful for determination of DNA fragments 300 bp to 10,000 bp in size.
  • The DNA size marker consists of 13 double-stranded, blunt-end DNA fragments.
  • The DNA bands close to each other, 525 bp and 500 bp, are for reference indicators.
  • These DNA fragments were fixed amount in solution of DNA Marker High, which makes it possible to estimate amount of DNA.
  • The DNA Marker High is supplied in a ready-to-use mixture containing 8 mM EDTA, 8 % glycerol, 0.015 % bromphenol blue and 10 mM Tris-HCl (pH8.0).
Spécification
For Use With (Application) PCR,Electrophoresis
Quantity 1 mL
Storage Requirements Store at 20°C to 25°C For long term storage, store at -20°C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.