Specifications
| CAS | 6915-15-7 |
| Melting Point | 128°C |
| Color | White |
| pH | 2 |
| Packaging | Plastic powder jar |
| Molecular Formula | C4H6O5 |
| MDL Number | 64212 |
| Quantity | 500 g |
| Synonym | malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid |
| InChI Key | BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- DL-Malic acid
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?