Learn More
DL-Homocystine, MedChemExpress
Description
DL-Homocystine is the double-bonded form of homocysteine and homocysteine is recognized as an important substance in the pathogenesis and pathophysiology of schizophrenia.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | DL-Homocystine |
| CAS | 870-93-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C8H16N2O4S2 |
| Quantity | 5 g |
| Solubility Information | H2O : 10 mg/mL (37.26 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) |
| SMILES | N[C@H](C(O)=O)CCSSCC[C@H](N)C(O)=O.N[C@@H](C(O)=O)CCSSCC[C@@H](N)C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 268.35 |
| Formula Weight | 268.35 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?