Learn More
DL-Glutamic Acid, TRC
Specifications
Tekniske data
| Chemical Name or Material | DL-Glutamic acid |
| CAS | 617-65-2 |
| Molecular Formula | C5 H9 N O4 |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | Glutamic acid (9CI, ACI), DL-Glutamic acid (ZCI), Glutamic acid, DL- (8CI), (±)-Glutamic acid, 2-Aminopentanedioic acid, 4-Amino-1,5-pentanedioic acid, DL-Glu, Glutaminic acid, NSC 206301, NSC 9967 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | NC(CCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-aminopentanedioic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 147.13 |
| Formula Weight | 147.0532 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?