Learn More
DL-Dithiothreitol, MP Biomedicals™
Code produit 11460396 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11460396 100 g 100g
11445832 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11460396 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04856127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23610.00 NOK
    22491.42 NOK / 100g
    Save 1118.58 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
DL-Dithiothreitol, Electrophoresis grade, ≥99.5%, White Powder
  • Dithiothreitol is useful for stabilizing sulfhydryl containing enzymes.
  • Effective in sample buffers for reducing protein disulfide bonds prior to SDS-PAGE.
  • DTT can also be used for reducing the disulfide bridge of the cross-linker N,N'-bis(acryloyl)cystamine to break apart the matrix of a polyacrylamide gel.
  • DTT is less pungent and is less toxic than 2-mercaptoethanol.
  • DL-Dithiothreitol is also known as Clelands reagent;
Identifiants chimiques
CAS 12-3-3483
Molecular Formula C4H10O2S2
Molecular Weight (g/mol) 154.24
MDL Number MFCD00004877
InChI Key VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym 1,4-Dithiothreitol, DTT, 1,4-Dithio-DL-threitol, Cleland Reagent
IUPAC Name (2R,3R)-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
SMILES O[C@@H](CS)[C@@H](O)CS
Spécification
Melting Point 40°C to 50°C
Color White
pH 4.0 to 6.0 (0.1 M in H2O, 25°C)
Flash Point 113°C / 235.4°F (lit.)
Quantity 100 g
UN Number UN3335
Beilstein 1719757
Solubility Information Soluble in water (50mg/mL - clear and colorless solution); soluble in ethanol, acetone, ethylate, chloroform and ether.
Grade ≥99.5%,
Physical Form Powder
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.