Specifications
| CAS | 924-49-2 |
| Molecular Formula | C4H9NO3 |
| Synonym | 4-amino-3-hydroxybutyric acid, gabob, 3-hydroxy-gaba, dl-4-amino-3-hydroxybutyric acid, gabomade, gamibetal, gaboril, buksamin, gabimex, gaminal |
| InChI Key | YQGDEPYYFWUPGO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(C(CN)O)C(=O)O |
| IUPAC Name | 4-amino-3-hydroxybutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 119.12 |
| Quantity | 1 g |
| PubChem CID | 2149 |
| ChEBI | CHEBI:16080 |
| Show More |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?