Learn More
Tenak™ Grid Divider for Cardboard Cryoboxes 133 x 133mm
Código de producto. 15200454 Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Holds:
49 Vials
Tamaño de la unidad:
Pack of 36
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15200454
Marca: Tenak™ TE22140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For safe and secure storage in the laboratory. Tenak™ Cardboard Cryoboxes 133 x 133mm are made of fibreboard/cardboard.
  • White in color
  • Water-repellent for longer durability
  • Divider is also available
Especificaciones
Description Grid divider
Material Cardboard
Shape Square
Type Grid Divider
Holds 49 Vials
Tube Array 7 x 7
Height (Metric) 65 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado