Learn More
Karl Hecht™ Disposable Volume End-to-End Capillaries
Product Code. 10093721
Click to view available options
Volume (Metric):
2 μL
10 μL
Unit Size:
Pack of 250
Product Code. 10093721
Brand: Karl Hecht™ 40551006
Only null left
Add to basket
Add to basket
Filling and discharging can be effected with or without a capillary holder.
  • Calibrated to contain from end to end
  • Conformity certified, CE, DIN ISO 7550
  • With capillary holder no. 40553001 (short tube with rubber teat)
  • Accuracy of ≤ ±0.5%
  • Precision of ≤ 1%
  • 250 pieces per pack, 4 packs per carton
Specifica
For Use With (Application) Pipetting
Includes Capillary holder no. 40553001
Packaging Type 250 per pack; 4 packs per carton
Volume (Metric) 2 μL
Disposable Single-use
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato