Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ IntraEND™ Disposable Micropipets
Codice prodotto. 11844060 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (Metric):
2 μL
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
Length (Metric):
32 mm
61 mm
Dimensione della confezione:
Pack of 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (Metric) Length (Metric) unitSize
11844060 2 μL 32 mm Pack of 1000
11854060 5 μL 32 mm Pack of 1000
11864060 10 μL 32 mm Pack of 1000
11874060 20 μL 32 mm Pack of 1000
15282599 50 μL 32 mm Pack of 1000
11884060 100 μL 61 mm Pack of 1000
10008680 25 μL 32 mm Pack of 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11844060 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 709103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Comprised of disposable glass without ring mark. BRAND™ Blaubrand™ IntraEND™ Disposable Micropipets are in compliance with DIN ISO 7550 and CE-marked in accordance with IVD-Directive 98/79. Volume is defined by end-to-end filling. Volumes greater than 5μL include DE-M marking.
  • Comprised of disposable glass without ring mark.
  • Complies with DIN ISO 7550.
  • CE Marked in accordance with IVD-Directive 98/79
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Volume is defined by end-to-end filling
  • Volumes greater than 5μL include DE-M marking.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ≤±0.5%
Calibration To Contain
Certifications/Compliance DIN ISO 7550, IVD-Directive 98/79 CE
Material Glass
Quantity 250/Box
Volume (Metric) 2 μL
Length (Metric) 32 mm
Disposable Single-use
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.