Learn More
Disodium terephthalate, 99+%
Product Code. 11330218
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
5g
Product Code. 11330218
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042946.06
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 10028-70-3 | C8H4Na2O4 | 210.096 g/mol
Disodium terephthalate and its various derivatives are synthesized via simple acid-base chemistry for anode materials in Na ion batteries. They show excellent electrochemical performance, including little capacity fading over 90 cycles, ideal redox potential, and excellent rate performance, making them promising candidates for Na ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10028-70-3
Molecular Formula C8H4Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 210.096
MDL Number MFCD00013137
InChI Key VIQSRHWJEKERKR-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium terephthalate, terephthalic acid disodium salt, terephthalic acid, disodium salt, sodium terephthalate, unii-gi30zoc0oo, gi30zoc0oo, disodiumterephthalate, acmc-1bvw0, disodium terephthalate 5g, 1,4-benzenedicarboxylicacid, sodium salt 1:?
PubChem CID 82305
IUPAC Name disodium;terephthalate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Quantity 5 g
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 210.1
Percent Purity ≥99%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Disodium terephthalate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt