Learn More
Lovibond™ Comparator Disc
Product Code. p-8009715
Click to view available options
Analytes:
Ammonia
Chlorine
Chlorine (DPD)
Dissolved Oxygen
Hydrazine
Iron
Nitrate
Ortho-phosphate
ph Value
Description:
Disc 2/1B
Disc 2/1E
Disc 2/1H
Disc 2/1J
Disc 3/113
Disc 3/116
Disc 3/142
Disc 3/2 Hypo
Disc 3/40A
Disc 3/40B
Disc 3/40K
Disc 3/70
Disc NAB
Disc NOE
Disc: NOH
Unit Size:
Each
Pack of 2000
Product Code. 13131681
Brand: Lovibond™ 221130
Only null left
Add to basket
Add to basket
Lovibond™ Comparator Disc uses an array of glass fade-free color match standards for chemical test color comparison.
  • Easy to use, visual assessment of the sample; simply rotate disc to match color
  • Glass, fade-free standards for longevity of use
  • Shock resistant, scratch resistant
  • Optional lighting units for guaranteed lighting conditions 24 hours/day
  • Optional Nessleriser systems for longer path lengths
  • More than 400 color discs are available for the Comparator 2000+
  • Lovibond™ color standards consist exclusively of through-and-through colored and flat-ground glasses
Spécification
Analytes ph Value
Description Disc 2/1J
For Use With (Equipment) Comparator 2000+
Range 6.8, 7, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8, 8.2, 8.4
Type Color Comparator Disc
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis