Learn More
Diphenylphosphinodithioic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Diphenylphosphinodithioic Acid |
| CAS | 1015-38-9 |
| Molecular Formula | C12H11PS2 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | P,P-Diphenylphosphinodithioic Acid, Diphenyldithiophosphinic Acid, Diphenylphosphinodithioic Acid, Dithiodiphenylphosphinic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H11PS2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15) |
| SMILES | SP(=S)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | diphenyl-sulfanyl-sulfanylidene-λ5-phosphane |
| Molecular Weight (g/mol) | 250.31 |
| Formula Weight | 250.004 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?