Learn More
Dimethyl Trisulphide, TRC
Artikelnummer. 30360290
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30360290 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360290 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2653601G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Dimethyl trisulfide
CAS 3658-80-8
Molecular Formula C2 H6 S3
Quantity 1 g
Synonym Methyl trisulfide (6CI,7CI,8CI), Dimethyl trisulfide, 2,3,4-Trithiapentane, NSC 97324
InChI Formula InChI=1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3
SMILES CSSSC
IUPAC Name (methyltrisulfanyl)methane
Molecular Weight (g/mol) 126.26
Formula Weight 125.9632
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.