Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek
100mL
2.5 L
500mL
Tekniske data
Tekniske data
| Density | 1.10g/mL |
| Quantity | 2.5 L |
| Explosion Limit | 42%, 63°F |
| Flash Point | 87°C (188.6°F) |
| Ignition Point | 573°F |
| Linear Formula | (CH3)2SO |
| Vapor Pressure | 0.42 mmHg (20°C) |
| Beilstein | 506008 |
| Formula Weight | 78.13g/mol |
| Percent Purity | ≥99.9% (GC) |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion