Learn More
Dimethyl (S)-(-)-Malate, TRC
Specifica
Specifica
| CAS | 617-55-0 |
| Molecular Formula | C6 H10 O5 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Butanedioic acid, 2-hydroxy-, 1,4-dimethyl ester, (2S)-, Butanedioic acid, hydroxy-, dimethyl ester, (2S)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, dimethyl ester, (S)-, Malic acid, dimethyl ester, L- (8CI), (-)-Dimethyl malate, (2S)-Hydroxysuccinic acid dimethyl ester, (S)-(-)-Dimethyl malate, (S)-Dimethyl 2-hydroxysuccinate, (S)-Malic acid dimethyl ester, 1,4-Dimethyl (2S)-2-hydroxybutanedioate, Dimethyl (2S)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl (S)-(-)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl (S)-2-hydroxybutanedioate, Dimethyl (S)-malate, Dimethyl L-malate, L-Malic acid dimethyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C[C@H](O)C(=O)OC |
| IUPAC Name | dimethyl (2S)-2-hydroxybutanedioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.14 |
| Formula Weight | 162.0528 |
| Chemical Name or Material | Dimethyl (S)-(-)-Malate |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?