Learn More
Dilute Nitric Acid, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12950474 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Unit Size:
100mL
Product Code. 12950474
Brand: Fisher Chemical RP 138 100
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifications
Quantity 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid,dilute. European Pharmacopoeia Ref: 1058402
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H318-Causes serious eye damage.
Consejos de prudencia
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : nitric acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado