Learn More
Diisobutyldimethoxysilane, Sigma-Aldrich™
Code produit 32238325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
32238325 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32238325 Fournisseur Sigma Aldrich Code fournisseur 8147200100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Diisobutyldimethoxysilane
CAS 17980-32-4
Melting Point <-78°C
Density 0.863 g/cm³ at 20°C
Boiling Point 188°C (1025 hPa)
Flash Point 62°C
Quantity 100 mL
Synonym Diisobutyldimethoxysilane, Eurenor, Diisobutyldimethoxysilane
Molecular Weight (g/mol) 204.38
Grade Not Available
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.