Learn More
Diisobutylaluminum chloride, 98+%, 25% w/w in hexane, Thermo Scientific™
Code produit. 11386389
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
11386389 25 g 25g
11396389 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11386389 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 089039.ND
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Catalyst component in Ziegler-Natta type catalyst systems; in alkylation reactions
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1779-25-5
Molecular Formula C8H18AlCl
Molecular Weight (g/mol) 176.664
MDL Number MFCD00008927
InChI Key HQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym diisobutylaluminum chloride, chlorodiisobutylaluminium, chlorodiisobutylaluminum, diisobutylchloroaluminum, aluminum, chlorobis 2-methylpropyl, aluminum, chlorodiisobutyl, bis isobutyl aluminum chloride, diisobutylaluminum monochloride, chlorobis 2-methylpropyl aluminum, alluminio diisobutil-monocloruro italian
PubChem CID 15688
IUPAC Name chloro-bis(2-methylpropyl)alumane
SMILES CC(C)C[Al](CC(C)C)Cl
Spécification
Color Colorless
Density 0.72 g/mL
Linear Formula [(CH3)2CHCH2]2AlCl
Quantity 25 g
UN Number UN3399
Sensitivity Air and moisture sensitive
Solubility Information Soluble in aromatic,saturated aliphatic and cycloaliphatic hydrocarbon. Reacts with water.
Formula Weight 176.67
Percent Purity ≥98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Diisobutylaluminum chloride
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.