Få mere at vide
Dihydro Uracil, TRC
Artikelnummer. 30008988
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30008988 100 mg 100mg
30012643 1 g 1g
30012092 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD449990100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-07-4
Molecular Formula C4 H6 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 114.1
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, dihydro- (9CI, ACI), Dihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), Hydrouracil (6CI, 8CI), 1,3-Diazinane-2,4-dione, 5,6-Dihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5,6-Dihydro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5,6-Dihydrouracil, Dihydrouracil, Hexahydropyrimidine-2,4-dione, NSC 11867
IUPAC Name 1,3-diazinane-2,4-dione
SMILES O=C1CCNC(=O)N1
Tekniske data
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H2,(H2,5,6,7,8)
Formula Weight 114.0429
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Dihydro Uracil
Grade HPLC
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.