Learn More
BD Difco™ Poly Antisera
Product Code. 11894422
Click to view available options
Product Type:
Shigella
Unit Size:
3mL
5mL
Each
Product Code. 11894422
Brand: BD 228341
For agglutination test
Salmonella poly antiserum
  • Febrile control antisera
  • Helps in the detection of diseases such as salmonellosis, brucellosis and rickettsial diseases
  • Qualitative and semi-quantitative slide or tube agglutination tests for homologous antibodies
  • Used along with febrile antigens as positive or negative controls
Shigella antiserum poly group
  • For identification of morphologically and biochemically identified Shigella species
  • Can be used only in slide agglutination test
  • Lyophilized, polyclonal rabbit antisera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Compliance For in vitro diagnostic use
Product Type Shigella
Quantity 3 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vial Shigella Antis Poly A Lyophilized
Signalord
  • Warning
Riskkategorier
  • Acute toxicity Category 4
Faroangivelser
  • H302-Harmful if swallowed.
Skyddsangivelse
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P330-Rinse mouth.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contains : Sodium Azide
For in vitro diagnostic use
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.