Learn More
Diethylene Glycol Monobutyl Ether, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15816350
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15816350 2.5 L 2.5 L
15806350 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15816350 Lieferant Sigma Aldrich Lieferanten-Nr. 8031292500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-34-5
Spezifikation
Melting Point -68°C
Density 0.95 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 226°C to 234°C/1013 hPa
Molecular Formula HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
MDL Number MFCD00002881
Quantity 2.5 L
Synonym Diethylene glycol monobutyl ether, Butyl carbitol, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Butyl diglycol, Diethylene glycol monobutyl ether
Molecular Weight (g/mol) 162.23
Grade Research