Learn More
Riedel-de Haën Diethyl Ether
Code produit. 15945430
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
18 L
45 L
missing translation for 'unitSize'
18 L
45 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15945430
missing translation for 'mfr': Riedel-de Haën 2400418L
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Diethyl Ether, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., ≥99.5% (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals.
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Molecular Formula C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
MDL Number MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ether, Ethyl ether
IUPAC Name ethoxyethane
SMILES CCOCC
Spécification
pH Not applicable
Melting Point -116°C (1.013 hPa)
Color Colorless
CAS Max % ≤100.00%
Density 0.71 g/cm3 (20°C)
Boiling Point 34°C to 35°C (1.013 hPa)
Quantity 18 L
Flash Point -45°C (1.013 hPa)
Packaging Returnable Stainless Steel Can
Physical Form Liquid
Product Line Puriss.
Linear Formula (CH3CH2)2O
Vapor Pressure 716 hPa (25°C)
UN Number UN1155
Viscosity 0.24 mPa.s (20°C)
Beilstein 1696894
Percent Purity ≥99.50%
Grade Pharmacopeia
Chemical Name or Material Diethyl ether
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Flammable liquid Category 1
  • Acute toxicity Category 4
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H224-Extremely flammable liquid and vapour.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
  • EUH019-May form explosive peroxides.
  • EUH066-Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Conseils de prudence
  • P243-Take precautionary measures against static discharge.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis