Learn More
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate, 95%
Product Code. 11481210
Click to view available options
Quantity:
500 mg
2.5 g
Unit Size:
2.5g
500mg
Product Code. 11481210
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26330.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111544-93-5 | C13H14Cl2O4 | 305.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111544-93-5
Molecular Formula C13H14Cl2O4
Molecular Weight (g/mol) 305.15
MDL Number MFCD00831103
InChI Key FIGCCTUCURBNIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-2,4-dichlorophenyl malonate, diethyl 2,4-dichlorophenyl malonate, 1,3-diethyl 2-2,4-dichlorophenyl propanedioate, diethyl 2-2,4-dichlorophenyl propanedioate, diethyl 2,4-dichlorophenyl propanedioate, diethyl 2,4-dichlorophenylmalonate, 2-2,4-dichloro-phenyl-malonic acid diethyl ester, propanedioic acid,2-2,4-dichlorophenyl-,1,3-diethyl ester
PubChem CID 2736112
IUPAC Name diethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)propanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Specifications
Quantity 500 mg
Formula Weight 305.16
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis