Learn More
Dicyclohexylamine, Sigma-Aldrich™
Especificaciones
Especificaciones
| Melting Point | -0.1°C |
| Density | 0.91 g/cm3 at 20°C |
| Molecular Formula | (C6H11)2NH |
| MDL Number | MFCD00011658 |
| Quantity | 100 mL |
| Synonym | Dicyclohexylamine, DCHA, Dicyclohexylamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.32 |
| Grade | Research |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?