Learn More
Dichloromethane, 99+%, Extra Pure, Stabilised with Amylene, SLR, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsTekniske data
Tekniske data
| Melting Point | -97°C |
| Color | Colorless |
| Quantity | 1 L |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Vapor Pressure | 350mbar at 20°C |
| Viscosity | 0.43 mPaS at 20°C |
| Boiling Point | 39°C |
| Formula Weight | 84.93g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dichloromethane
- Warning
- Carcinogenicity Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H351-Suspected of causing cancer.
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H336-May cause drowsiness or dizziness.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?