Få mere at vide
Dichloroiodomethane, TRC
Produktkode 17974045
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 mg
500 mg
Förpackningsstorlek
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
17974045 500 mg 500mg
17943605 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 17974045 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD434680500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-04-7
Molecular Formula C H Cl2 I
Molecular Weight (g/mol) 210.83
Synonym Dichloroiodomethane, Methane, dichloroiodo- (6CI,7CI,8CI,9CI)
IUPAC Name dichloro(iodo)methane
SMILES ClC(Cl)I
Tekniske data
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/CHCl2I/c2-1(3)4/h1H
Formula Weight 209.85
Chemical Name or Material Dichloroiodomethane
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.