Learn More
Checkers Diamondback™ Tunnel Only
Descripción
- Checkers Diamondback 45 in. hose bridge system provides protection for valuable cable and hose lines while ensuring a safer method of passage for vehicles
- They replace wooden and metal fabricated ramps and can be used to protect lines up to 45 inches in diameter
- High density, all-weather polyurethane construction protects from damage by physical pressure and reduces cable and hose maintenance and replacement costs
- The lightweight, modular design of interlocking sections provides multi-length flexibility
- Checkers Hose Bridge Systems are intended for temporary installations only
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensions (L x W x H) | 41 x 25 x 14 cm |
| Color | Yellow |
| Material | Steel |
| Type | Tunnel |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?