Learn More
Dipotassium Hydrogen Orthophosphate Trihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10734191 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
10734191 500 g 500g
10030340 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10734191 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/5250/53
Follow the Workflow - Explore the Savings
Use promo code 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Dipotassium Hydrogen Orthophosphate Trihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 1kg, CAS: 16788-57-1, White, Molecular Formula: H7K2O7P, Molecular Weight: 228.219, Packaging: Plastic powder jar, pH: 8.5 to 9.6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16788-57-1
Molecular Formula H7K2O7P
Molecular Weight (g/mol) 228.22
MDL Number MFCD00149926
InChI Key XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC Name dipotassium;hydrogen phosphate;trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Color White
pH 8.5 to 9.6
Physical Form Solid
Quantity 500 g
Packaging Plastic powder jar
Formula Weight 228.23g/mol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.