Learn More
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid monohydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15750809 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. 15750809
Brand: Thermo Scientific Acros 148460250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71607-31-3
Molecular Formula C20H20O9
Molecular Weight (g/mol) 404.37
MDL Number MFCD00149567,MFCD00064440,MFCD00151034
InChI Key FOTRUJUPLHRVNU-UHFFFAOYNA-N
Synonym +-o,o'-di-p-toluoyl-d-tartaric acid monohydrate, 2r,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid hydrate, 2s,3s-+-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid monohydrate
PubChem CID 71299557
SMILES O.CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C(OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Specifications
Melting Point 163.0°C to 165.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (HPLC)
Linear Formula [CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2·H2O
Quantity 25 g
Fieser 01,351
Specific Rotation + 140.00
Solubility Information Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
IUPAC Name (2R,3S)-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid;hydrate
Formula Weight 404.38
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Di-p-toluoyl-D-tartaric acid monohydrate
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt